missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-(4-Amino-3-fluorophenoxy)pyridine-2-carboxamide, TRC

Artikelnummer. 30317301
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30317301 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30317301 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA609465500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-(4-Amino-3-fluorophenoxy)pyridine-2-carboxamide
CAS 757251-54-0
Molekylær formel C16 H17 O11 S . Na
Mængde 500 mg
Synonym 4-(4-Amino-3-fluorophenoxy)-2-pyridinecarboxamide, 4-(4-Amino-3-fluorophenoxy)picolinamide, 4-(4-Amino-3-fluorophenoxy)pyridine-2-carboxamide
InChI formel InChI=1S/C16H18O11S.Na/c1-7-4-12(17)26-10-5-8(2-3-9(7)10)25-16-15(20)14(19)13(18)11(27-16)6-24-28(21,22)23;/h2-5,11,13-16,18-20H,6H2,1H3,(H,21,22,23);/q;+1/p-1/t11?,13-,14?,15?,16+;/m0./s1
SMIL [Na+].CC1=CC(=O)Oc2cc(O[C@@H]3OC(COS(=O)(=O)[O-])[C@H](O)C(O)C3O)ccc12
IUPAC navn sodium;[(3R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-(4-methyl-2-oxochromen-7-yl)oxyoxan-2-yl]methyl sulfate
Molekylvægt (g/mol) 440.354
Formel vægt 440.039
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.