Få mere at vide
4-(4-Amino-3-fluorophenoxy)-N-methylpyridine-2-carboxamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(4-amino-3-fluorophenoxy)-N-methylpyridine-2-carboxamide |
| CAS | 757251-39-1 |
| Molekylær formel | C13 H12 F N3 O2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 2-Pyridinecarboxamide, 4-(4-amino-3-fluorophenoxy)-N-methyl-, 4-(4-Amino-3-fluorophenoxy)-N-methyl-2-pyridinecarboxamide, 4-(4-Amino-3-fluorophenoxy)-N-methylpyridine-2-carboxamide, 4-(4-Amino-3-fluorophenoxy)pyridine-2-carboxylic acid methylamide, 4-(4-Amino-3-fluorophenoxy)-N-methylpyridine-2-carboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C13H12FN3O2/c1-16-13(18)12-7-9(4-5-17-12)19-8-2-3-11(15)10(14)6-8/h2-7H,15H2,1H3,(H,16,18) |
| SMIL | CNC(=O)c1cc(Oc2ccc(N)c(F)c2)ccn1 |
| IUPAC navn | 4-(4-amino-3-fluorophenoxy)-N-methylpyridine-2-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 261.25 |
| Formel vægt | 261.0914 |