missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-(4-Amino-3-chlorophenoxy)-7-methoxy-6-quinolinecarboxylic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(4-Amino-3-chlorophenoxy)-7-methoxy-6-quinolinecarboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 417723-07-0 |
| Molekylær formel | C18 H15 Cl N2 O4 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Methyl 4-(4-Amino-3-chlorophenoxy)-7-methoxyquinoline-6-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C18H15ClN2O4/c1-23-17-9-15-11(8-12(17)18(22)24-2)16(5-6-21-15)25-10-3-4-14(20)13(19)7-10/h3-9H,20H2,1-2H3 |
| SMIL | COC(=O)c1cc2c(Oc3ccc(N)c(Cl)c3)ccnc2cc1OC |
| IUPAC navn | methyl 4-(4-amino-3-chlorophenoxy)-7-methoxyquinoline-6-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 358.776 |
| Formel vægt | 358.072 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?