Få mere at vide
4-(4-Amino-3-chlorophenoxy)-7-methoxy-6-quinolinecarboxamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(4-amino-3-chlorophenoxy)-7-methoxy-6-quinolinecarboxamide |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-(4-amino-3-chlorophenoxy)-7-methoxy-6-quinolinecarboxamide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C17H14ClN3O3/c1-23-16-8-14-10(7-11(16)17(20)22)15(4-5-21-14)24-9-2-3-13(19)12(18)6-9/h2-8H,19H2,1H3,(H2,20,22) |
| Løsningstype | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Mængde | 2.5 g |
| Formel vægt | 343.0724 |