missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-(4-Amino-1-oxoisoindolin-2-yl)-4-carbamoyl Butyric Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(4-Amino-1-oxoisoindolin-2-yl)-4-carbamoyl Butyric Acid |
| CAS | 2197414-57-4 |
| Molekylær formel | C13 H15 N3 O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 2-(4-Amino-1,3-dihydro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)pentanedioic acid, 5-Amino-4-(4-amino-1,3-dihydro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)-5-oxopentanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C13H15N3O4/c14-9-3-1-2-7-8(9)6-16(13(7)20)10(12(15)19)4-5-11(17)18/h1-3,10H,4-6,14H2,(H2,15,19)(H,17,18) |
| SMIL | NC(=O)C(CCC(=O)O)N1Cc2c(N)cccc2C1=O |
| IUPAC navn | 5-amino-4-(4-amino-1-oxo-isoindolin-2-yl)-5-oxo-pentanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 277.28 |
| Formel vægt | 277.1063 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?