missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-(4-Acetyl-3-hydroxy-2-propylphenoxy)butanoic Acid Ethyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30328062
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30328062 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30328062 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA179140500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-(4-Acetyl-3-hydroxy-2-propylphenoxy)butanoic Acid Ethyl Ester
CAS 88420-31-9
Molekylær formel C17H24O5
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C17H24O5/c1-4-7-14-15(10-9-13(12(3)18)17(14)20)22-11-6-8-16(19)21-5-2/h9-10,20H,4-8,11H2,1-3H3
SMIL CCCc1c(O)c(ccc1OCCCC(=O)OCC)C(=O)C
IUPAC navn ethyl 4-(4-acetyl-3-hydroxy-2-propylphenoxy)butanoate
Molekylvægt (g/mol) 308.37
Formel vægt 308.1624
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.