Få mere at vide
4-(4-Acetyl-2-methoxy-5-nitrophenoxy)-butanoic Acid Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(4-Acetyl-2-methoxy-5-nitrophenoxy)-butanoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 1031702-80-3 |
| Molekylær formel | C15H19NO7 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H19NO7/c1-4-22-15(18)6-5-7-23-14-9-12(16(19)20)11(10(2)17)8-13(14)21-3/h8-9H,4-7H2,1-3H3 |
| SMIL | CCOC(=O)CCCOc1cc(c(cc1OC)C(=O)C)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | ethyl 4-(4-acetyl-2-methoxy-5-nitrophenoxy)butanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 325.31 |
| Formel vægt | 325.1162 |