Få mere at vide
4-(4-Acetyl-1-piperazinyl)benzenboronsyre pinacol ester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15435256
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15435256 1 g 1g
15445256 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15435256 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H59771.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
CAS: 1218791-38-8 | Molekylformel: C18H27BN2O3 | Molekylvægt: 330,235 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Bemærk
Opbevar den væk fra oxiderende midler. Hold beholderen tæt lukket og placer den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1218791-38-8
Molekylær formel C18H27BN2O3
Molekylvægt (g/mol) 330.235
MDL nummer MFCD13195756
InChI nøgle VRZVSHHLWMAHAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-acetyl-1-piperazinyl phenylboronic acid pinacol ester, 1-4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl piperazin-1-yl ethanone, 4-4-acetylpiperazino phenylboronic acid pinacol ester, 1-4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl-1-piperazinyl ethanone, 4-4-acetyl-1-piperazinyl phenylboronicacidpinacolester, 4-4-acetylpiperazino phenylboronic acid, pinacol ester, 4-4-acetyl-1-piperazinyl benzeneboronic acid pinacol ester, 1-4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl piperazin-1-yl ethan-1-one
PubChem CID 53217141
IUPAC navn 1-[4-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]piperazin-1-yl]ethanon
SMIL B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)N3CCN(CC3)C(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(4-Acetyl-1-piperazinyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Mængde 1 g
Formel vægt 330.23
Procent renhed 95%