missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4,4'-[9H-Carbazole-3,6-diyldi-(1E)-2,1-ethenediyl]bis[1-methyl-pyridinium Diiodide (>90%), TRC

Artikelnummer. 30360987
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30360987 500 mg
30353405 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30360987 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC176070500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 647859-37-8
Molekylær formel C28 H25 N3 . 2 I
Molekylvægt (g/mol) 657.327
Synonym 4,4'-[9H-Carbazole-3,6-diyldi-(1E)-2,1-ethenediyl]bis[1-methyl-pyridinium Iodide (1:2), 3,6-Bis(1-methyl-4-vinylpyridinium iodine) Carbazole
IUPAC navn 3,6-bis[2-(1-methylpyridin-1-ium-4-yl)ethenyl]-9H-carbazole;diiodide
SMIL [I-].[I-].C[n+]1ccc(C=Cc2ccc3[nH]c4ccc(C=Cc5cc[n+](C)cc5)cc4c3c2)cc1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4,4'-[9H-Carbazole-3,6-diyldi-(1E)-2,1-ethenediyl]bis-1-methyl-pyridinium Diiodide
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C28H24N3.2HI/c1-30-15-11-21(12-16-30)3-5-23-7-9-27-25(19-23)26-20-24(8-10-28(26)29-27)6-4-22-13-17-31(2)18-14-22;;/h3-20H,1-2H3;2*1H/q+1;;/p-1
Formel vægt 657.014
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.