Få mere at vide
4,4,7a-Trimethyl-5,6,7,7a-tetrahydrobenzofuran-2(4H)-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,4,7a-Trimethyl-5,6,7,7a-tetrahydrobenzofuran-2(4H)-one |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16O2/c1-10(2)5-4-6-11(3)8(10)7-9(12)13-11/h7H,4-6H2,1-3H3 |
| Formel vægt | 180.115 |