Få mere at vide
4,4',6-Trimethoxy-6'-methyl-3'-grisen-2',3-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,4',6-Trimethoxy-6'-methyl-3'-grisen-2',3-dione |
| CAS | 56783-97-2 |
| Molekylær formel | C17H18O6 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 4,4',6-Trimethoxy-6'-methyl-spiro[benzofuran-2(3H),1'-[3]cyclohexene]-2',3-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C17H18O6/c1-9-5-10(20-2)8-14(18)17(9)16(19)15-12(22-4)6-11(21-3)7-13(15)23-17/h6-9H,5H2,1-4H3/t9-,17+/m1/s1 |
| SMIL | C[C@@H]1CC(=CC(=O)[C@]12C(=O)C3=C(C=C(C=C3O2)OC)OC)OC |
| Molekylvægt (g/mol) | 318.32 |
| Formel vægt | 318.1103 |