missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-[4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]-4-oxobutansyre, TRC

Artikelnummer. 30401151
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30401151 1 g
30393138 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30401151 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF0564501G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-[4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]-4-oxobutanoic Acid
CAS 1017384-80-3
Molekylær formel C16 H17 F N2 O4
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C16H17FN2O4/c17-11-1-2-12-13(9-11)23-18-16(12)10-5-7-19(8-6-10)14(20)3-4-15(21)22/h1-2,9-10H,3-8H2,(H,21,22)
SMIL OC(=O)CCC(=O)N1CCC(CC1)c2noc3cc(F)ccc23
IUPAC navn 4-[4-(6-fluor-1,2-benzoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]-4-oxobutansyre
Molekylvægt (g/mol) 320.316
Formel vægt 320.117
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.