Få mere at vide
4-[4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]-4-oxobutansyre, TRC
Artikelnummer. 30393138
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30393138 100 mg
30401151 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30393138 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF056450100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-[4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]-4-oxobutanoic Acid
CAS 1017384-80-3
Molekylær formel C16 H17 F N2 O4
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C16H17FN2O4/c17-11-1-2-12-13(9-11)23-18-16(12)10-5-7-19(8-6-10)14(20)3-4-15(21)22/h1-2,9-10H,3-8H2,(H,21,22)
SMIL OC(=O)CCC(=O)N1CCC(CC1)c2noc3cc(F)ccc23
IUPAC navn 4-[4-(6-fluor-1,2-benzoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]-4-oxobutansyre
Molekylvægt (g/mol) 320.316
Formel vægt 320.117