Få mere at vide
4-(4,6-Dimethoxy-s-triazin-2-yl)-4-methyl-morfolinium Chlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(4,6-Dimethoxy-s-triazin-2-yl)-4-methyl-morpholinium Chloride |
| CAS | 3945-69-5 |
| Molekylær formel | C10 H17 N4 O3 . Cl |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | 4-(4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)-4-methylmorpholinium Chloride, DMTMM |
| InChI formel | InChI=1S/C10H17N4O3.ClH/c1-14(4-6-17-7-5-14)8-11-9(15-2)13-10(12-8)16-3;/h4-7H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMIL | [Cl-].COc1nc(OC)nc(n1)[N+]2(C)CCOCC2 |
| IUPAC navn | 4-(4,6-dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)-4-methylmorpholin-4-ium; chlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 276.72 |
| Formel vægt | 276.0989 |