Få mere at vide
4-(4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)-4-methylmorfotoliniumchloridhydrat, 97+%
Artikelnummer. 15435115
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15435115 1 g 1g
15445115 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15435115 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26333.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 3945-69-5 | C10H17ClN4O3 | 276,72 g/mol
4-(4,6-dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)-4-methylmorpholiniumchloridhydrat anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt. Det bruges som et reagens til aktivering af carboxylsyrer i opløsning og fastfase peptidsyntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-(4,6-dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)-4-methylmorpholiniumchloridhydrat anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt. Det bruges som et reagens til aktivering af carboxylsyrer i opløsning og fastfase peptidsyntese.
Opløselighed
Opløseligt i vand, methanol.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler og baser. Opbevares under tør inert gas. Det er følsomt over for luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3945-69-5
Molekylær formel C10H17ClN4O3
Molekylvægt (g/mol) 276.72
MDL nummer MFCD03613550
InChI nøgle BMTZEAOGFDXDAD-UHFFFAOYSA-M
Synonym dmtmm, 4-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl-4-methylmorpholinium chloride, 4-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl-4-methyl morpholinium chloride, dmt-mm, 4-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazine-2-yl-4-methyl morpholinium chloride, 4-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl-4-methylmorpholin-4-ium chloride, kunishima coupling reagent, mmtm, 4-4,6-dimethoxy-1,3,5 triazin-2-yl-4-methyl-morpholin-4-ium chloride
PubChem CID 2734059
IUPAC navn 4-(4,6-dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)-4-methylmorpholin-4-ium;chlorid
SMIL [Cl-].COC1=NC(=NC(OC)=N1)[N+]1(C)CCOCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)-4-methylmorpholinium chloride hydrate
Smeltepunkt 110°C to 114°C
Mængde 1 g
FN nummer UN3261
Beilstein 8026872
Formel vægt 276.72 (Anhydrous)
Procent renhed ≥97%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)-4-methylmorpholinium chloride hydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-(4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)-4-methylmorpholinium chloride hydrate