Få mere at vide
4-(4,6-Dimethoxy[1.3.5]triazin-2-yl)-4-methylmorfoliniumchlorid, 97%
Artikelnummer. 10419802 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10419802 5 g Glasflaske 5g
10405415 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10419802 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 348960050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1470.00 DKK
    1228.65 DKK / 5g
    Spare 241.35 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 3945-69-5 | C10H17ClN4O3 | 276,72 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Koblingsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3945-69-5
Molekylær formel C10H17ClN4O3
Molekylvægt (g/mol) 276.72
MDL nummer MFCD03613550
InChI nøgle BMTZEAOGFDXDAD-UHFFFAOYSA-M
Synonym dmtmm, 4-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl-4-methylmorpholinium chloride, 4-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl-4-methyl morpholinium chloride, dmt-mm, 4-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazine-2-yl-4-methyl morpholinium chloride, 4-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl-4-methylmorpholin-4-ium chloride, kunishima coupling reagent, mmtm, 4-4,6-dimethoxy-1,3,5 triazin-2-yl-4-methyl-morpholin-4-ium chloride
PubChem CID 2734059
SMIL [Cl-].COC1=NC(=NC(OC)=N1)[N+]1(C)CCOCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(4, 6-Dimethoxy[1.3.5]triazin-2-yl)-4-methylmorpholinium chloride
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 118 °C til 120 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
IUPAC navn 4-(4,6-dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)-4-methylmorpholin-4-iumchlorid
Formel vægt 276.72
Procent renhed 97%
Fysisk form Chunks og/eller krudt
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(4,6-Dimethoxy[1.3.5]triazin-2-yl)-4-methylmorpholinium chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.