Få mere at vide
4-[(4,6-Dihydroxy-2-pyrimidinyl)amino]benzonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-[(4,6-Dihydroxy-2-pyrimidinyl)amino]benzonitrile |
| CAS | 374067-80-8 |
| Molekylær formel | C11H8N4O2 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H8N4O2/c12-6-7-1-3-8(4-2-7)13-11-14-9(16)5-10(17)15-11/h1-5H,(H3,13,14,15,16,17) |
| SMIL | OC1=CC(=O)NC(=N1)Nc2ccc(cc2)C#N |
| Molekylvægt (g/mol) | 228.21 |
| Formel vægt | 228.0647 |