missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-[(4,6-Dichloro-2-pyrimidinyl)amino]benzonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-[(4,6-Dichloro-2-pyrimidinyl)amino]benzonitrile |
| CAS | 329187-59-9 |
| Molekylær formel | C11H6Cl2N4 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 4-(4,6-Dichloro-2-Aminopyrimide)Benzonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C11H6Cl2N4/c12-9-5-10(13)17-11(16-9)15-8-3-1-7(6-14)2-4-8/h1-5H,(H,15,16,17) |
| SMIL | Clc1cc(Cl)nc(Nc2ccc(cc2)C#N)n1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 265.1 |
| Formel vægt | 263.997 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?