missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-(4,6-Bis(4-((2-ethylhexyloxy)carbonyl)phenylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)benzoic Acid, TRC

Artikelnummer. 30331404
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30331404 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30331404 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB43384025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-(4,6-Bis(4-((2-ethylhexyloxy)carbonyl)phenylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)benzoic Acid
CAS 1469870-11-8
Molekylær formel C40 H50 N6 O6
Mængde 25 mg
Synonym Ethylhexyl Triazone Related Compound B
InChI formel InChI=1S/C40H50N6O6/c1-5-9-11-27(7-3)25-51-36(49)30-15-21-33(22-16-30)42-39-44-38(41-32-19-13-29(14-20-32)35(47)48)45-40(46-39)43-34-23-17-31(18-24-34)37(50)52-26-28(8-4)12-10-6-2/h13-24,27-28H,5-12,25-26H2,1-4H3,(H,47,48)(H3,41,42,43,44,45,46)
SMIL CCCCC(CC)COC(=O)c1ccc(Nc2nc(Nc3ccc(cc3)C(=O)O)nc(Nc4ccc(cc4)C(=O)OCC(CC)CCCC)n2)cc1
IUPAC navn 4-[[4,6-bis[4-(2-ethylhexoxycarbonyl)anilino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]benzoic acid
Molekylvægt (g/mol) 710.8616
Formel vægt 710.3792
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.