missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-[4-[(5S)-5-Phthalimidomethyl-2-oxo-3-oxazolidinyl]phenyl]-3-morpholinone, TRC

Artikelnummer. 30421242
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30421242 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30421242 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP38585050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-[((5S)-2-Oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]-5-oxazolidinyl)methyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
CAS 446292-08-6
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C22 H19 N3 O6
Mængde 50 mg
Synonym 1H-Isoindole-1,3(2H)-dione','2-[[(5S)-2-oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]-5-oxazolidinyl]methyl]-, 2-[[(5S)-2-Oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]-5-oxazolidinyl]methyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
InChI formel InChI=1S/C22H19N3O6/c26-19-13-30-10-9-23(19)14-5-7-15(8-6-14)24-11-16(31-22(24)29)12-25-20(27)17-3-1-2-4-18(17)21(25)28/h1-8,16H,9-13H2/t16-/m1/s1
SMIL O=C1COCCN1c2ccc(cc2)N3C[C@H](CN4C(=O)c5ccccc5C4=O)OC3=O
IUPAC navn 2-[[(5S)-2-oxo-3-[4-(3-oxomorpholin-4-yl)phenyl]-1,3-oxazolidin-5-yl]methyl]isoindole-1,3-dione
Molekylvægt (g/mol) 421.4
Formel vægt 421.1274
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.