Få mere at vide
4-[4-[(5S)-5-(Aminomethyl)-2-oxooxazolidin-3-yl]phenyl]morpholin-3-one Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivelse
4-[4-[(5S)-5-(Aminomethyl)-2-oxooxazolidin-3-yl]phenyl]morpholin-3-one Hydrochloride
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-[4-[(5S)-5-(Aminomethyl)-2-oxooxazolidin-3-yl]phenyl]morpholin-3-one Hydrochloride |
| CAS | 898543-06-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-[4-[(5S)-5-(Aminomethyl)-2-oxooxazolidin-3-yl]phenyl]morpholin-3-one Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H17 N3 O4 . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 3-Morpholinone, 4-[4-[(5S)-5-(aminomethyl)-2-oxo-3-oxazolidinyl]phenyl]-, hydrochloride (1:1), 3-Morpholinone, 4-[4-[(5S)-5-(aminomethyl)-2-oxo-3-oxazolidinyl]phenyl]-, monohydrochloride (9CI), 4-[4-[(5S)-5-(Aminomethyl)-2-oxo-1,3-oxazolidin-3-yl]phenyl]morpholin-3-one hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C14H17N3O4.ClH/c15-7-12-8-17(14(19)21-12)11-3-1-10(2-4-11)16-5-6-20-9-13(16)18;/h1-4,12H,5-9,15H2;1H/t12-;/m0./s1 |
| SMIL | Cl.NC[C@H]1CN(C(=O)O1)c2ccc(cc2)N3CCOCC3=O |
| IUPAC navn | 4-[4-[(5S)-5-(aminomethyl)-2-oxo-1,3-oxazolidin-3-yl]phenyl]morpholin-3-one;hydrochloride |
| Vis mere |