Få mere at vide
4-[4-[(5S)-5-(Aminomethyl)-2-oxo-3-oxazolidinyl]phenyl]-3-morpholinone Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-[4-[(5S)-5-(Aminomethyl)-2-oxooxazolidin-3-yl]phenyl]morpholin-3-one Hydrochloride |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H17N3O4.ClH/c15-7-12-8-17(14(19)21-12)11-3-1-10(2-4-11)16-5-6-20-9-13(16)18;/h1-4,12H,5-9,15H2;1H/t12-;/m0./s1 |
| Formel vægt | 327.0986 |