missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-[4-[(5S)-5-(Aminomethyl)-2-oxo-3-oxazolidinyl]phenyl]-3-morpholinone-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-[4-[(5S)-5-(Aminomethyl)-2-oxo-3-oxazolidinyl]phenyl]-3-morpholinone-d4 |
| CAS | 1330169-92-0 |
| Molekylær formel | C14H13D4N3O4 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 3-Morpholinone, 4-[4-[(5S)-5-(aminomethyl)-2-oxo-3-oxazolidinyl]phenyl-2,3,5,6-d4]- (ACI), 4-[4-[(5S)-5-(Aminomethyl)-2-oxo-3-oxazolidinyl]phenyl-2,3,5,6-d4]-3-morpholinone (ACI), 4-[4-[(5S)-5-(Aminomethyl)-2-oxo-1,3-oxazolidin-3-yl]-2,3,5,6-tetradeuteriophenyl]morpholin-3-one, 4-[4-[(5S)-5-(Aminomethyl)-2-oxooxazolidin-3-yl]phenyl]morpholin-3-one-D4 (phenyl-D4) |
| InChI formel | InChI=1S/C14H17N3O4/c15-7-12-8-17(14(19)21-12)11-3-1-10(2-4-11)16-5-6-20-9-13(16)18/h1-4,12H,5-9,15H2/t12-/m0/s1/i1D,2D,3D,4D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c(N2C[C@H](CN)OC2=O)c([2H])c([2H])c1N3CCOCC3=O |
| IUPAC navn | 4-[4-[(5S)-5-(aminomethyl)-2-oxo-1,3-oxazolidin-3-yl]-2,3,5,6-tetradeuteriophenyl]morpholin-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 295.33 |
| Formel vægt | 295.147 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?