Få mere at vide
4-[4-[(5R)-5-(Aminomethyl)-2-oxooxazolidin-3-yl]phenyl]morpholin-3-one Hydrochloride, Mikromol
Beskrivelse
4-[4-[(5R)-5-(Aminomethyl)-2-oxooxazolidin-3-yl]phenyl]morpholin-3-one Hydrochloride, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-[4-[(5R)-5-(Aminomethyl)-2-oxo-3-oxazolidinyl]phenyl]-3-morpholinone Hydrochloride |
| CAS | 1429311-47-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-[4-[(5R)-5-(Aminomethyl)-2-oxo-3-oxazolidinyl]phenyl]-3-morpholinone Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14H17N3O4 . HCl |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | Cl.NC[C@@H]1CN(C(=O)O1)c2ccc(cc2)N3CCOCC3=O |
| Mængde | 25 mg |