Få mere at vide
4-(4,5-Diphenyl-imidazol-2-yl)benzoyl chloride (~90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(4,5-Diphenyl-imidazol-2-yl)benzoyl chloride |
| CAS | 162756-62-9 |
| Molekylær formel | C22H15ClN2O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 4-(4,5-Diphenyl-1H-imidazol-2-yl)benzoyl chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C22H15ClN2O/c23-21(26)17-11-13-18(14-12-17)22-24-19(15-7-3-1-4-8-15)20(25-22)16-9-5-2-6-10-16/h1-14H,(H,24,25) |
| SMIL | O=C(Cl)C1=CC=C(C=C1)C2=NC(C=3C=CC=CC3)=C(N2)C=4C=CC=CC4 |
| IUPAC navn | 4-(4,5-diphenyl-1H-imidazol-2-yl)benzoyl chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 358.82 |
| Formel vægt | 358.09 |