Få mere at vide
4,4,5,5-tetramethyl-2-(tetrahydrofuran-3-yl)-1,3,2-dioxaborolan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11916181 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11916181 1 g Glasflaske 1g
11926181 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11916181 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 431100010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 331958-90-8 | C10H19BO3 | 198.07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 331958-90-8
Molekylær formel C10H19BO3
Molekylvægt (g/mol) 198.07
MDL nummer MFCD09878900
InChI nøgle KEBDNHHRQNZXMA-UHFFFAOYNA-N
Synonym 4,4,5,5-tetramethyl-2-tetrahydrofuran-3-yl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-oxolan-3-yl-1,3,2-dioxaborolane, tetrahydrofuran-3-boronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-tetrahydro-3-furanyl-1,3,2-dioxaborolane, tetrahydrofuran-3-ylboronic acid pinacol ester, tetrahydrofuran-3-yl boronic acid pinacol ester, 2-tetrahydrofuran-3-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl tetrahydrofuran
PubChem CID 11148297
IUPAC navn 4,4,5,5-tetramethyl-2-(oxolan-3-yl)-1,3,2-dioxaborolan
SMIL CC1(C)OB(OC1(C)C)C1CCOC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(tetrahydrofuran-3-yl)-1,3,2-dioxaborolane
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Flammepunkt 93°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 198.07
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(tetrahydrofuran-3-yl)-1,3,2-dioxaborolane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.