Få mere at vide
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(naphthalen-2-yl)-1,3,2-dioxaborolane, 97%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30948521
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
1g
250mg
25g
500g
5g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30948521 1 g 1g
30945537 250 mg 250mg
30938146 100 g 100g
30947838 500 g 500g
30945129 5 g 5g
30931884 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30948521 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD1432721g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(naphthalen-2-yl)-1,3,2-dioxaborolane
CAS 256652-04-7
Molekylær formel C16H19BO2
MDL nummer MFCD05663868
Mængde 1 g
SMIL CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC2=C(C=CC=C2)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 254.13
Procent renhed 97%