Få mere at vide
4,4,5,5-tetramethyl-2-[4-(thien-2-ylmethyl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolan, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10707695
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10707695 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10002084 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10707695 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC70639CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 1007847-76-8
Molekylær formel C17H21BO2S
Molekylvægt (g/mol) 300.22
MDL nummer MFCD11841077
InChI nøgle OPJUSDABOPHYPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4,5,5-tetramethyl-2-4-thien-2-ylmethyl phenyl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-4-thiophen-2-ylmethyl phenyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-thien-2-ylmethyl benzeneboronic acid, pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-4-thiophen-2-yl methyl phenyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 43811052
IUPAC navn 4,4,5,5-tetramethyl-2-[4-(thiophen-2-ylmethyl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolan
SMIL CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(CC2=CC=CS2)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4,5,5-Tetramethyl-2-[4-(thien-2-ylmethyl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 300.23
Procent renhed 97%