Få mere at vide
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(4-nitrophenyl)-1,3,2-dioxaborolane, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(4-nitrophenyl)-1,3,2-dioxaborolane |
| CAS | 171364-83-3 |
| Molekylær formel | C12H16BNO4 |
| MDL nummer | MFCD02179437 |
| Mængde | 25 g |
| SMIL | O=[N+](C1=CC=C(B(OC2(C)C)OC2(C)C)C=C1)[O-] |
| Molekylvægt (g/mol) | 249.07 |
| Procent renhed | 98% |