Få mere at vide
4,4,5,5-tetramethyl-2-[3-(phenoxymethyl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolan,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 4,4,5,5-Tetramethyl-2-[3-(phenoxymethyl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane |
| CAS min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analyseprocentområde | 97+% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 310.2 |
| Procent renhed | 97% |