Få mere at vide
4,4,5,5-tetramethyl-2-[2-(phenoxymethyl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolan, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10624595
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10624595 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10423024 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10624595 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC58539CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 912569-55-2
Molekylær formel C19H23BO3
Molekylvægt (g/mol) 310.20
MDL nummer MFCD09064986
InChI nøgle DTPMFYHICLWUGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4,5,5-tetramethyl-2-2-phenoxymethyl phenyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 24229585
IUPAC navn 4,4,5,5-tetramethyl-2-[2-(phenoxymethyl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolan
SMIL CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=CC=C1COC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4,5,5-Tetramethyl-2-[2-(phenoxymethyl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 310.2
Procent renhed 97%