Få mere at vide
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(2-nitrophenyl)-1,3,2-dioxaborolane, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(2-nitrophenyl)-1,3,2-dioxaborolane |
| CAS | 190788-59-1 |
| Molekylær formel | C12H16BNO4 |
| MDL nummer | MFCD02179447 |
| Mængde | 1 g |
| SMIL | O=[N+](C1=CC=CC=C1B(OC2(C)C)OC2(C)C)[O-] |
| Molekylvægt (g/mol) | 249.07 |
| Procent renhed | 98% |