Få mere at vide
4,4,5,5-tetramethyl-2-(2-methyl-3-furyl)-1,3,2-dioxaborolan, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11376785
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11376785 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10306234 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11376785 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC55439CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 864776-02-3
Molekylær formel C11H17BO3
Molekylvægt (g/mol) 208.06
MDL nummer MFCD09879905
InChI nøgle JMLBPHNESOKSEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4,5,5-tetramethyl-2-2-methylfuran-3-yl-1,3,2-dioxaborolane, 2-methylfuran-3-boronic acid, pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-2-methyl-3-furanyl-1,3,2-dioxaborolane, 1,3,2-dioxaborolane,4,4,5,5-tetramethyl-2-2-methyl-3-furanyl, 4,4,5,5-tetramethyl-2-2-methyl-3-furyl-1,3,2-dioxaborolane, pubchem18438, 2-2-methylfur-3-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl furan, 4,4,5,5-tetramethyl-2-2-methyl 3-furyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-hydroxy-2,3-dimethylbutan-2-yl hydrogen 2-methylfuran-3-yl boronate
PubChem CID 24229547
IUPAC navn 4,4,5,5-tetramethyl-2-(2-methylfuran-3-yl)-1,3,2-dioxaborolan
SMIL CC1=C(C=CO1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(2-methyl-3-furyl)-1,3,2-dioxaborolane
CAS min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 90%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 208.06
Procent renhed 90%