Få mere at vide
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(2-methyl-1-cyclohexen-1-yl)-1,3,2-dioxaborolane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(2-methyl-1-cyclohexen-1-yl)-1,3,2-dioxaborolane |
| CAS | 448211-43-6 |
| Molekylær formel | C13 H23 B O2 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H23BO2/c1-10-8-6-7-9-11(10)14-15-12(2,3)13(4,5)16-14/h6-9H2,1-5H3 |
| SMIL | CC1=C(CCCC1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2 |
| IUPAC navn | 4,4,5,5-tetramethyl-2-(2-methylcyclohexen-1-yl)-1,3,2-dioxaborolane |
| Molekylvægt (g/mol) | 222.13 |
| Formel vægt | 222.1791 |