missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(2,3,4,5-tetrachlorophenyl)-1,3,2-dioxaborolane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(2,3,4,5-tetrachlorophenyl)-1,3,2-dioxaborolane |
| CAS | 2246848-30-4 |
| Molekylær formel | C12H13BCl4O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(2,3,4,5-tetrachlorophenyl)-1,3,2-dioxaborolane |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13BCl4O2/c1-11(2)12(3,4)19-13(18-11)6-5-7(14)9(16)10(17)8(6)15/h5H,1-4H3 |
| SMIL | ClC1=C(Cl)C(Cl)=C(Cl)C=C1B2OC(C)(C)C(C)(C)O2 |
| IUPAC navn | 4,4,5,5-tetramethyl-2-(2,3,4,5-tetrachlorophenyl)-1,3,2-dioxaborolane |
| Molekylvægt (g/mol) | 341.85 |
| Formel vægt | 339.98 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?