Få mere at vide
4,4,5,5-tetramethyl-2-(1-methylpiperid-4-yl)-1,3,2-dioxaborolan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11986341 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11986341 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 11986341 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 431210010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1264198-72-2 | C12H24BNO2 | 225.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(1-methylpiperid-4-yl)-1,3,2-dioxaborolane
CAS 1264198-72-2
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 25.0°C to 27.0°C
Farve Gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C12H24BNO2
MDL nummer MFCD11506064
Mængde 1 g
Synonym 1-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl piperidine, 1-methylpiperidine-4-boronic acid pinacol ester, 1-methyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl piperidine, 1-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl piperidine
InChI nøgle IMLCYAZBMGOKQS-UHFFFAOYSA-N
SMIL CN1CCC(CC1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
IUPAC navn 1-methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)piperidin
Molekylvægt (g/mol) 225.14
PubChem CID 45790007
Formel vægt 225.14
Procent renhed 97%
Fysisk form Liquid or Low Melting Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(1-methylpiperid-4-yl)-1,3,2-dioxaborolane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.