Få mere at vide
4,4,5,5,6,6,7,7,7-Nonafluoroheptanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,4,5,5,6,6,7,7,7-Nonafluoroheptanoic Acid |
| CAS | 80705-13-1 |
| Molekylær formel | C7 H5 F9 O2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 2H,2H,3H,3H-Perfluoroheptanoic acid, β-Perfluorobutylpropionic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5F9O2/c8-4(9,2-1-3(17)18)5(10,11)6(12,13)7(14,15)16/h1-2H2,(H,17,18) |
| SMIL | OC(=O)CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 4,4,5,5,6,6,7,7,7-nonafluoroheptanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 292.099 |
| Formel vægt | 292.015 |