Få mere at vide
4,4,5,5,6,6,7,7,7-Nonafluoroheptan-1-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,4,5,5,6,6,7,7,7-Nonafluoroheptan-1-ol |
| CAS | 83310-97-8 |
| Molekylær formel | C7H7OF9 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 1H,1H,2H,2H,3H,3H-Perfluoroheptanol, 1-Heptanol, 4,4,5,5,6,6,7,7,7-nonafluoro- (9CI, ACI), 4,4,5,5,6,6,7,7,7-Nonafluoro-1-heptanol (ACI), 1H,1H,2H,2H,3H,3H-Perfluoro-1-heptanol, 3-(Perfluorobutyl)-1-propanol, 3-(Perfluorobutyl)propanol, 4,4,5,5,6,6,7,7,7-Nonafluoro-1-heptanol, 1H,1H,2H,2H,3H,3H-Perfluoro-1-heptanol, 3-(Perfluorobutyl)-1-propanol, 3-(Perfluorobutyl)propanol |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7F9O/c8-4(9,2-1-3-17)5(10,11)6(12,13)7(14,15)16/h17H,1-3H2 |
| SMIL | OCCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 4,4,5,5,6,6,7,7,7-nonafluoroheptan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 278.11 |
| Formel vægt | 278.0353 |