Få mere at vide
4,4,5,5,5-Pentafluoropentanol, TRC
Artikelnummer. 30414349
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30414349 10 g
1 options
Artikelnummer. 30414349 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP27032510G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4,5,5,5-Pentafluoropentanol
CAS 148043-73-6
Molekylær formel C5H7F5O
Mængde 10 g
Synonym 4,4,5,5,5-Pentafluoro-1-pentanol
InChI formel InChI=1S/C5H7F5O/c6-4(7,2-1-3-11)5(8,9)10/h11H,1-3H2
SMIL OCCCC(F)(F)C(F)(F)F
IUPAC navn 4,4,5,5,5-pentafluoropentan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 178.1
Formel vægt 178.0417