missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4,4,5,5,5-Pentafluoropentanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,4,5,5,5-Pentafluoropentanol |
| CAS | 148043-73-6 |
| Molekylær formel | C5H7F5O |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 4,4,5,5,5-Pentafluoro-1-pentanol |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7F5O/c6-4(7,2-1-3-11)5(8,9)10/h11H,1-3H2 |
| SMIL | OCCCC(F)(F)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 4,4,5,5,5-pentafluoropentan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 178.1 |
| Formel vægt | 178.0417 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?