Få mere at vide
4,4,5,5,5-pentafluorpentansyre, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10139829
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
10139829 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10139829 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MAY00177DA
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4,5,5,5-Pentafluoropentanoic acid
CAS 3637-31-8
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C5H5F5O2
Mængde 1 g
Synonym pentanoic acid, 4,4,5,5,5-pentafluoro, pentanoicacid,4,4,5,5,5-pentafluoro
InChI nøgle HHSIXPRDVJARSI-UHFFFAOYSA-N
SMIL C(CC(C(F)(F)F)(F)F)C(=O)O
IUPAC navn 4,4,5,5,5-pentafluorpentansyre
Molekylvægt (g/mol) 192.085
PubChem CID 23423163
Formel vægt 192.09
Procent renhed 90%