Få mere at vide
4,4'-(4H-1,2,4-Triazol-4-ylmethylene)dibenzonitrile, Mikromol™
Artikelnummer. 17919979
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17919979 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17919979 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1143.020025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4,4'-(4H-1,2,4-Triazol-4-ylmethylene)dibenzonitrile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4'-(4H-1,2,4-Triazol-4-ylmethylene)dibenzonitrile
CAS 112809-52-6
Analyt- eller komponentnavne 4,4'-(4H-1,2,4-Triazol-4-ylmethylene)dibenzonitrile
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H11 N5
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Letrozole Imp. A (EP), Letrozole USP Related Compound A, Letrozole USP RC A, 4,4'-(4H-1,2,4-Triazol-4-ylmethylene)dibenzonitrile, Letrozole Related Compound A, Letrozole Impurity A
InChI formel InChI=1S/C17H11N5/c18-9-13-1-5-15(6-2-13)17(22-11-20-21-12-22)16-7-3-14(10-19)4-8-16/h1-8,11-12,17H
SMIL N#Cc1ccc(cc1)C(c2ccc(cc2)C#N)n3cnnc3
IUPAC navn 4-[(4-cyanophenyl)-(1,2,4-triazol-4-yl)methyl]benzonitrile
Molekylvægt (g/mol) 285.3
Mængde 25 mg
Formel vægt 285.1014 g/mol