Få mere at vide
4,4',4″ -Tris(carbazol-9-yl)triphenylamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15575996 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15575996 1 g 1g
15585996 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15575996 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 459180010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 139092-78-7 | C54H36N4 | 740.91 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 139092-78-7
Molekylær formel C54H36N4
Molekylvægt (g/mol) 740.91
MDL nummer MFCD03093250
InChI nøgle AWXGSYPUMWKTBR-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris 4-9h-carbazol-9-yl phenyl amine, tcta, tcata, 4,4',4-tris carbazol-9-yl-triphenylamine, 4,4',4-tri-9-carbazolyltriphenylamine, tris 4-carbazoyl-9-ylphenyl amine, tris 4-carbazol-9-ylphenyl amine, 4-carbazol-9-yl-n,n-bis 4-carbazol-9-yl phenyl aniline, 4,4',4-tris carbaz, 4-carbazol-9-yl-n,n-bis 4-carbazol-9-ylphenyl aniline
PubChem CID 9962045
IUPAC navn 4-carbazol-9-yl-N,N-bis(4-carbazol-9-ylphenyl)anilin
SMIL C1=CC2=C(C=C1)C1=C(C=CC=C1)N2C1=CC=C(C=C1)N(C1=CC=C(C=C1)N1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2)C1=CC=C(C=C1)N1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4',4''-Tris(carbazol-9-yl)triphenylamine
Smeltepunkt 297.0°C to 300.0°C
Elementær analyse 86.23 to 88.85% Carbon 7.45 to 7.68% Nitrogen
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 740.92
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4,4',4"-Tris(carbazol-9-yl)triphenylamine, 99%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.