Få mere at vide
4,4',4-Trimethyltritylalkohol″, 98+%
Artikelnummer. 11397685
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11397685 25 g 25g
11387685 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11397685 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L02392.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 3247-00-5 | C22H22O | 302,417 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3247-00-5
Molekylær formel C22H22O
Molekylvægt (g/mol) 302.417
MDL nummer MFCD00014919
InChI nøgle DNWQXZDDISHGRM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4',4-trimethyltrityl alcohol, tris 4-methylphenyl methanol, methanol, tri-p-tolyl, tri-p-tolylmethanol, tri p-tolyl methanol, 4,4'-dimethyl-4-methyltrityl alcohol, benzenemethanol, 4-methyl-.alpha.,.alpha.-bis 4-methylphenyl, acmc-20amt7, tris 4-methylphenyl methan-1-ol, 4,4-trimethyltriphenylmethanol
PubChem CID 76733
IUPAC navn tris(4-methylphenyl)methanol
SMIL CC1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=C(C=C2)C)(C3=CC=C(C=C3)C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4',4''-Trimethyltrityl alcohol
Smeltepunkt 92 °C til 96 °C
Mængde 25 g
Beilstein 2055803
Formel vægt 302.42
Procent renhed ≥98%