Få mere at vide
4,4',4-Trimethyltritylalkohol″, 98+%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,4',4''-Trimethyltrityl alcohol |
| Smeltepunkt | 92 °C til 96 °C |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 2055803 |
| Formel vægt | 302.42 |
| Procent renhed | ≥98% |