Få mere at vide
4,4',4″ -Trimethyltriphenylamin, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15411239
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15411239 1 g 1g
15421239 5 g 5g
15431239 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15411239 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64162.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1159-53-1 | C21H21N | 287.406 g/mol
Anvendes til forskning i proteomik. Også ansat som mellemprodukt for lægemiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Anvendes
til forskning i proteomik. Også ansat som mellemprodukt for lægemiddel.
Opløselighed Opløselig i chloroform og tetrahydrofuran
(THF).
Bemærkninger Opbevares
i køleskab. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1159-53-1
Molekylær formel C21H21N
Molekylvægt (g/mol) 287.406
MDL nummer MFCD00674043
InChI nøgle YXYUIABODWXVIK-UHFFFAOYSA-N
Synonym tri-p-tolylamine, 4,4',4-trimethyltriphenylamine, 4,4,4-trimethyltriphenylamine, tri p-tolyl amine, benzenamine, 4-methyl-n,n-bis 4-methylphenyl, 4-methyl-n,n-bis 4-methylphenyl aniline, tris 4-methylphenyl amine, n,n-di-p-tolyl-p-toluidine, n,n,n-tri p-tolyl amine, trip-tolylamine
PubChem CID 70873
IUPAC navn 4-methyl-N,N-bis(4-methylphenyl)anilin
SMIL CC1=CC=C(C=C1)N(C2=CC=C(C=C2)C)C3=CC=C(C=C3)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4',4''-Trimethyltriphenylamine
Smeltepunkt 114°C to 118°C (literature)
Farve Hvid
Mængde 1 g
Beilstein 2215309
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform and tetrahydrofuran (THF).
Formel vægt 287.41
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof