Få mere at vide
4,4,4-Trimethoxybutansyre Methylester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,4,4-Trimethoxybutanoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 71235-00-2 |
| Molekylær formel | C8H16O5 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 4,4,4-Trimethoxybutanoic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16O5/c1-10-7(9)5-6-8(11-2,12-3)13-4/h5-6H2,1-4H3 |
| SMIL | O=C(CCC(OC)(OC)OC)OC |
| IUPAC navn | Methyl 4,4,4-trimethoxybutanoat |
| Molekylvægt (g/mol) | 192.21 |
| Formel vægt | 192.0998 |