missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4,4,4-Trimethoxybutanoic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,4,4-Trimethoxybutanoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 71235-00-2 |
| Molekylær formel | C8H16O5 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 4,4,4-Trimethoxybutanoic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16O5/c1-10-7(9)5-6-8(11-2,12-3)13-4/h5-6H2,1-4H3 |
| SMIL | O=C(CCC(OC)(OC)OC)OC |
| IUPAC navn | methyl 4,4,4-trimethoxybutanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 192.21 |
| Formel vægt | 192.0998 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?