Få mere at vide
4,4',4″-Trihydroxytriphenylmethane, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15284794 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15284794 25 g 25g
15294794 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15284794 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 450100250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 603-44-1
Molekylær formel C19H16O3
Molekylvægt (g/mol) 292.33
MDL nummer MFCD00191589
InChI nøgle WFCQTAXSWSWIHS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4',4-methanetriyltriphenol, leucoaurin, 4,4',4-trihydroxytriphenylmethane, leucoaurine, leucaurin, phenol, methylidynetris, 4-bis 4-hydroxyphenyl methyl phenol, 4,4',4-methylidynetriphenol, 4,4',4-methylidynetrisphenol, phenol, 4,4',4-methylidynetris
PubChem CID 69047
IUPAC navn 4-[bis(4-hydroxyphenyl)methyl]phenol
SMIL OC1=CC=C(C=C1)C(C1=CC=C(O)C=C1)C1=CC=C(O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4, 4', 4''-Trihydroxytriphenylmethane
Smeltepunkt 244.0°C to 246.0°C
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glass bottle
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol
Formel vægt 292.33
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4,4
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.