Få mere at vide
4,4,4-trifluorcrotononitril, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15469049
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15469049 1 g 1g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15469049 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16870.03
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 406-86-0 | C4H2F3N | 121.06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4,4-Trifluorocrotononitrile
CAS 406-86-0
Kogepunkt 84 °C til 85 °C
Molekylær formel C4H2F3N
MDL nummer MFCD00190645
Mængde 1 g
FN nummer UN3276
Beilstein 6381034
Synonym 4,4,4-trifluorocrotononitrile, 4,4,4-trifluorocrotonitrile, 2e-4,4,4-trifluorobut-2-enenitrile, 3-trifluoromethylacrylonitrile, 4,4,4-trifluorobut-2-enenitrile, 4,4,4-trifluoro-2-butenenitrile, trifluorocrotononitrile, ka, a`\d`dadadtarjfppp, e-4,4,4-trifluoro-2-butenenitrile, e-4,4,4-trifluorobut-2-enenitrile
InChI nøgle LHWSEFCIRYVTLZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL FC(F)(F)C=CC#N
IUPAC navn (E)-4,4,4-trifluorbut-2-enenitril
Molekylvægt (g/mol) 121.06
PubChem CID 5708782
Formel vægt 121.06
Procent renhed 96%